Learn More
Polysorbat 20, Multikompendial, N.F., J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15558264
Polysorbat 20, Multikompendial, N.F., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15558264 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
19 l, Stahltrommel, 19 Liter
Click to view available options
Menge:
20 ml
200 ml
1 l
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Stahltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
19 Liter
20 Milliliter
4 Liter
Artikelnummer. 15558264
Marke: Avantor J.T.Baker 411607
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
MDL-Nummer MFCD00165986
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20
Menge 19 l
Flammpunkt 148.00 °C
Verpackung Stahltrommel
Relative Dichte 1 l = 1.11 kg
IUPAC-Name 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]Ethyldodecanoat
Güte Multi-Kompendium/NF
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Polysorbat 20, Multikompendial, N.F., J.T.Baker™ >