Learn More
Polysorbat 20, Multikompendial, N.F., J.T.Baker™
Shop All J.T.Baker Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
20 ml
200 ml
1 l
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Stahltrommel
missing translation for 'unitSize'
1 Liter
1 Stück
19 Liter
20 Milliliter
4 Liter
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Polysorbat 20 |
| Menge | 4 l |
| Flammpunkt | 148.00 °C |
| Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
| Relative Dichte | 1 l = 1.11 kg |
| IUPAC-Name | 2-{2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-Dodecanoat |
| Güte | Multi-Kompendium/NF |