Learn More
Brand™ Erlenmeyerkolben aus Polypropylen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
:
Kapazität: 500 ml
Beschreibung
- Lieferung mit Schraubverschluss
- Mit blauen Graduierungsmarkierungen
- Hals mit Normschliff-Buchse
- In Packungen mit 6 Stück, außer 1000-ml-Kolben, der in einer Packung mit 4 Stück geliefert wird
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Flaschenhalstyp | 45/40 |
| Anzahl pro Packung | 6 |
| Gewindegröße | GL 52 |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Außendurchmesser (metrisch) | 108 mm |