Learn More
Masterflex™ Verbinder aus Polypropylen, Klemmverbindung, Klemmverschraubung
Klemmverschraubungen ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen.
43.45 CHF - 73.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
Verpackungsmenge | 10/Packung |
Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
Maximaler Druck | 220 psi |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11846284
|
Masterflex™
06383-10 |
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser | Rechtwinklig | N/A | ||||||
11856284
|
Masterflex™
06383-30 |
Schlauch mit 3/8 Zoll Außendurchmesser | Rechtwinklig | N/A | ||||||
11752789
|
Masterflex™
06381-40 |
Schlauch mit 0.5 Zoll Außendurchmesser | Gerade | N/A | ||||||
11732789
|
Masterflex™
06381-10 |
Schlauch mit 0.25 Zoll Außendurchmesser | Gerade | N/A | ||||||
11742789
|
Masterflex™
06381-30 |
Schlauch mit 0.375 Zoll Außendurchmesser | Gerade | N/A | ||||||
11762789
|
Masterflex™
06381-50 |
Schlauch mit 0.625 Zoll Außendurchmesser | Gerade | N/A | ||||||
Beschreibung
- Verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt
- Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen
- Bildet eine sichere Abdichtung – keine Undichtigkeiten, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Sterilisation nur mit Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Polypropylen | |
10/Packung | |
220 psi | |
Klemmverschraubung |
0 °C | |
Ethylenoxid | |
100 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Verbinder aus Polypropylen, Klemmverbindung, Klemmverschraubung