Learn More
Masterflex™ Verbinder aus Polypropylen, Klemmverbindung, Klemmverschraubung
Klemmverschraubungen ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen.
Marke: Masterflex™ 06381-50
Beschreibung
- Verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt
- Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen
- Bildet eine sichere Abdichtung – keine Undichtigkeiten, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Sterilisation nur mit Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Polypropylen | |
0 °C | |
1/2 Zoll Öffnung; 1-17/32 x 1-1/16 Zoll | |
Gerade | |
100 °C |
Schlauch mit 0.625 Zoll Außendurchmesser | |
10/Packung | |
Ethylenoxid | |
220 psi | |
Klemmverschraubung |