Learn More
Masterflex™ Bulkhead Union Klemmverschraubung aus Polypropylen
Diese Schottverschraubungen eignen sich für den Anschluss von starren Rohrleitungen. Schottverschraubungen aus Polypropylen sorgen für eine feste Abdichtung und halten höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
Marke: Masterflex™ 06390-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Montageverschraubungen am Schlauch, für eine sichere Dichtung wird der Schlauch durch eine Dichtungshülse geschoben und mit der Mutter nach unten gedrückt.- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Mit Kunststoffgriffen
- Bewertet bis 220 psi maximal bei 25 °C
- Verwendbar von 0 bis 100 °C
- Sterilisation: Ethylenoxid (EtO)
Spezifikation
Polypropylen | |
0 °C | |
15/32 in.-Öffnung; 3-7/32 x 15/16 in. | |
100 °C |
1/2 in. Schlauch-AD | |
10/Packung | |
220 psi | |
Klemmverschraubung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Bulkhead Union Klemmverschraubung aus Polypropylen > Für Schläuche mit Außendurchmesser 1/2 in
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur