Learn More
Masterflex™ Bulkhead Union Klemmverschraubung aus Polypropylen
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/2 in. Schlauch-AD
1/4 in. Schlauch-Außendurchm.
3/8 in. Schlauch-Außendurchm.
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Montageverschraubungen am Schlauch, für eine sichere Dichtung wird der Schlauch durch eine Dichtungshülse geschoben und mit der Mutter nach unten gedrückt.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Mit Kunststoffgriffen
- Bewertet bis 220 psi maximal bei 25 °C
- Verwendbar von 0 bis 100 °C
- Sterilisation: Ethylenoxid (EtO)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | 1/2 in. Schlauch-AD |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Anschlussgröße | 15/32 in.-Öffnung; 3-7/32 x 15/16 in. |
| Maximaler Druck | 220 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100 °C |
| Produkttyp | Klemmverschraubung |