Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Reagenzglasständer aus Polypropylen
Dieses vielseitige Polypropylengestell verfügt über Stifte zum Abstützen oder Leeren von Reagenzgläsern.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ H18912-0000
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aufrechte Lagerung von Reagenzgläsern, ob voll oder leer
- Hält invertierte Reagenzgläser zum Ablassen über die Stifte
- Das Gestell mit 102 Stiften, 5 x 16 Reihen (18910 bis 0102 H), eignet sich hervorragend zum Trocknen und Lagern von Glasplatten, die mit vertikalen Elektrophoresegeräten verwendet werden
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Reagenzglasstütze | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (17 bis 20 mm) | |
40 | |
Je 1 | |
23 x 10.5 x 7 cm | |
10.5 cm | |
20 mm |
4 x 10 | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Für 16 bis 20 mm-Reagenzgläser | |
23 x 10.5 cm | |
23 cm | |
7 cm |