Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Reagenzglasständer aus Polypropylen
Dieses vielseitige Polypropylengestell verfügt über Stifte zum Abstützen oder Leeren von Reagenzgläsern.
31.30 CHF - 43.34 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reagenzglasstütze |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10409824
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
H18910-0102 |
Für 10 bis 13 mm-Reagenzgläser | 5 x 16 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12682966
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
H18912-0000 |
Für 16 bis 20 mm-Reagenzgläser | 4 x 10 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Aufrechte Lagerung von Reagenzgläsern, ob voll oder leer
- Hält invertierte Reagenzgläser zum Ablassen über die Stifte
- Das Gestell mit 102 Stiften, 5 x 16 Reihen (18910 bis 0102 H), eignet sich hervorragend zum Trocknen und Lagern von Glasplatten, die mit vertikalen Elektrophoresegeräten verwendet werden
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Reagenzglasstütze | |
Weiß | |
Je 1 |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
23 cm |