Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Reagenzglasständer aus Polypropylen
Dieses vielseitige Polypropylengestell verfügt über Stifte zum Abstützen oder Leeren von Reagenzgläsern.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ H18910-0102
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Aufrechte Lagerung von Reagenzgläsern, ob voll oder leer
- Hält invertierte Reagenzgläser zum Ablassen über die Stifte
- Das Gestell mit 102 Stiften, 5 x 16 Reihen (18910 bis 0102 H), eignet sich hervorragend zum Trocknen und Lagern von Glasplatten, die mit vertikalen Elektrophoresegeräten verwendet werden
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Reagenzglasstütze | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (10 bis 13 mm) | |
80 | |
Je 1 | |
23 x 8.5 x 6.3 cm | |
8.5 cm | |
13 mm |
5 x 16 | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Für 10 bis 13 mm-Reagenzgläser | |
23 x 8.5 cm | |
23 cm | |
6.3 cm |