Learn More
Masterflex™ T-Verbindung aus Polypropylen, mit Klemmverschraubung
Diese T-Verbinder eignen sich für den Anschluss von starren Rohrleitungen. T-Verbinder mit Klemmverschraubung aus Polypropylen sorgen für eine feste Abdichtung und halten höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
Marke:  Masterflex™ 06382-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11751759
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Montageverschraubungen am Schlauch, für eine sichere Dichtung wird der Schlauch durch eine Dichtungshülse geschoben und mit der Mutter nach unten gedrückt.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Bewertet bis 220 psi maximal bei 25 °C
  • Verwendbar von 0 bis 100 °C
  • Sterilisation: Ethylenoxid (EtO)
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
0 °C
3/32 Zoll Öffnung; 1-1/8 x 3/4 Zoll.
100 °C
1/8 in. Schlauch-AD
10/Packung
220 psi
Klemmverschraubung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ T-Verbindung aus Polypropylen, mit Klemmverschraubung > Für Schlauch-AD von 1/8 in.