Learn More
Kartell™ Rührblätter aus Polypropylen
Artikelnummer. 11308623
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
39 mm B x 15 mm H
57 mm W
65 mm B x 78 mm H
98,5 mm W
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11308623 39 mm B x 15 mm H 1 Stück
11368623 65 mm B x 78 mm H 1 Stück
10566961 57 mm W 5 Stück
10294471 98,5 mm W -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11308623 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0042800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.00 CHF
    13.38 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.62 CHF
    21% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Polypropylen und Stahl gewährleistet eine hohe Festigkeit, Langlebigkeit und chemische Beständigkeit. Kartel™ Rührblätter aus Polypropylen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und passen sich so Ihren Anforderungen an.
  • Mit Polypropylen beschichteter Stahlstab für feste Verbindung mit dem Rührer
  • Stahlstäbe: Durchmesser 8 x Länge 350 mm für standardmäßige Rührwerke
  • Hohe Stabilität durch permanente Befestigung der Klingen aus Polypropylen an den Stäben
    • Ortsfester Propeller für das Vortexrühren
    • U-Form für langsamere, aber heftigere Agitation
    • Schwenkbare Laufräder in zwei Größen ermöglichen Einführung der Klingen durch eine kleine Öffnung vor der vollständigen Ausdehnung zum Rühren
Spezifikation
Beschreibung Zwei feste Klingen für das Vortex-Rühren
Höhe (metrisch) 15 mm
Größe 39 mm B x 15 mm H
Typ einstellbarer Drehzahl
Breite (metrisch) 39 mm