Learn More
Buerkle™ Schaber aus Polypropylen
Verwenden Sie diese Schaufeln für Pharma-, Biotechnologie-, Nahrungs- und Getränke-, Chemie-, Industrie-, Agrikultur-, Probenahme- und Veterinäranwendungen. Buerkle™ Zellschaber aus Polypropylen sind in einer Vielzahl von Formen und Größen mit verschiedenen Klebemitteln für verschiedene Anwendungen lieferbar.
8.70 CHF - 10.85 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schaber |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Grifftyp | Befestigt |
Modell | Einteilig |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11961471
|
Buerkle™
8300-4001 |
205 mm | 75 mm |
8.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10640565
|
Buerkle™
8300-4002 |
250 mm | 110 mm |
10.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Je nach Ausführung können die Schaufeln antistatisch, antimikrobiell, lebensmittelecht und in verschiedenen Farben (kadmiumfrei) lieferbar sein.- Industrie: grün
- Lebensmittelbranche: weiß
Spezifikation
Schaber | |
Autoklavierbar | |
Einteilig | |
Für die Industrie |
Polypropylen | |
Befestigt | |
Grün |