Learn More
Buerkle™ Schaber für die Industrie
Artikelnummer. 10640565 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
205 mm
250 mm
Breite (metrisch):
75 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
10640565 250 mm 110 mm 1 Stück
11961471 205 mm 75 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10640565 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 83004002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.65 CHF
    8.56 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.09 CHF
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Schaufeln für Pharma-, Biotechnologie-, Nahrungs- und Getränke-, Chemie-, Industrie-, Agrikultur-, Probenahme- und Veterinäranwendungen. Buerkle™ Zellschaber aus Polypropylen sind in einer Vielzahl von Formen und Größen mit verschiedenen Klebemitteln für verschiedene Anwendungen lieferbar.
  • Antistatisch
  • Polypropylen hat eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen
  • Die Schaufeln sind unzerbrechlich, einfach zu reinigen und leicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schaber
Grifftyp Befestigt
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Industrie
Länge (metrisch) 250 mm
Material Polypropylen
Modell Einteilig
Breite (metrisch) 110 mm