Learn More
BRAND™ Polypropylen-Reservoir
Reservoirs ermöglichen es, im automatisierten Liquid-Handling-Prozess unterschiedliche Volumina und Lösungen zu verwenden.
Marke: BRAND™ 701456
Additional Details : Gewicht : 0.71080kg
Beschreibung
- Pyramidenförmiger oder flacher Boden
- DNase-frei
- RNase-frei
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Polypropylen | |
40 ml | |
6 |
40 ml/Säule | |
Nicht steril | |
Ja | |
Konisch |