Learn More
BRAND™ Polypropylen-Reservoir
Reservoirs ermöglichen es, im automatisierten Liquid-Handling-Prozess unterschiedliche Volumina und Lösungen zu verwenden.
168.00 CHF - 235.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Autoklavierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Kanäle | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanäle | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15922957
|
BRAND™
701450 |
1 | 220 ml/Säule |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15932957
|
BRAND™
701452 |
12 | 6 ml/Säule |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15942957
|
BRAND™
701454 |
4 | 60 ml/Säule |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15952957
|
BRAND™
701456 |
6 | 40 ml/Säule |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15962957
|
BRAND™
701458 |
1 | 50 ml/Säule |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Pyramidenförmiger oder flacher Boden
- DNase-frei
- RNase-frei
Spezifikation
Polypropylen | |
Nicht steril | |
Ja |