Learn More
Masterflex™ Reduziernippel aus Polypropylen mit Gewindeanschluss
Marke: Masterflex™ 40623-47
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Reduzierender Rohrnippel mit Gewindeanschluss | |
Polypropylen | |
10/Packung | |
200 psi |
Autoklavierbar | |
-17 °C | |
1/2 x 1/8 in. | |
87 °C |