Learn More
Ismatec™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, reduzierend
Reduzierverbindungsstücke für Schläuche in verschiedenen Größen und Ausführungen. Ismatec™ Reduzierverbindung für Schläuche aus Kunststoff sind in verschiedenen Kunststoffzusammensetzungen erhältlich.
Marke: Ismatec™ ISM574
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Reduzierstück für Schläuche mit unterschiedlichen Ein- und Auslassdurchmessern.
- Entwickelt für Ismatec™ Pumpenschläuche.
- In verschiedenen Größen, Formen und Zusammensetzungen erhältlich.
Spezifikation
Reduzierverbindungsstück für Schläuche | |
Für 4.0 mm und 8.0 mm Innendurchmesser Schläuche | |
4.0 mm und 8.0 mm Innendurchmesser |
Azetalharz (POM, Polyoxymethylen) | |
10/Pckg. | |
Gerade |