Learn More
Ismatec™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, reduzierend
Reduzierverbindungsstücke für Schläuche in verschiedenen Größen und Ausführungen. Ismatec™ Reduzierverbindung für Schläuche aus Kunststoff sind in verschiedenen Kunststoffzusammensetzungen erhältlich.
33.92 CHF - 67.44 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reduzierverbindungsstück für Schläuche |
---|---|
Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
Form | Gerade |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10308432
|
Ismatec™
ISM572 |
3.0 mm und 4.0 mm Innendurchmesser | Gerade |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10318432
|
Ismatec™
ISM575 |
6.0 mm und 8.0 mm Innendurchmesser | Gerade |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10554223
|
Ismatec™
ISM574 |
4.0 mm und 8.0 mm Innendurchmesser | Gerade |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10406992
|
Ismatec™
ISM570A |
1.5 mm und 3.0 mm Innendurchmesser | Gerade |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15295619
|
Ismatec™
ISM569A |
1.5 mm und 2.5 mm Innendurchmesser | Gerade |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10740325
|
Ismatec™
ISM571A |
2.5 mm und 3.0 mm Innendurchmesser | Gerade |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Reduzierstück für Schläuche mit unterschiedlichen Ein- und Auslassdurchmessern.
- Entwickelt für Ismatec™ Pumpenschläuche.
- In verschiedenen Größen, Formen und Zusammensetzungen erhältlich.
Spezifikation
Reduzierverbindungsstück für Schläuche | |
10/Pckg. | |
Gerade |