Learn More
Ismatec™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, reduzierend
Reduzierverbindungsstücke für Schläuche in verschiedenen Größen und Ausführungen. Ismatec™ Reduzierverbindung für Schläuche aus Kunststoff sind in verschiedenen Kunststoffzusammensetzungen erhältlich.
Marke:  Ismatec™ ISM570A
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10406992
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduzierstück für Schläuche mit unterschiedlichen Ein- und Auslassdurchmessern.
  • Entwickelt für Ismatec™ Pumpenschläuche.
  • In verschiedenen Größen, Formen und Zusammensetzungen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Reduzierverbindungsstück für Schläuche
Für 1.5 mm und 3.0 mm Innendurchmesser Schläuche
1.5 mm und 3.0 mm Innendurchmesser
Polypropylen
10/Pckg.
Gerade