Learn More
Socorex™ Polypropylen-Pipettenspitzen
Socorex™ Pipettenspitzen aus Polypropylen in vielen verschiedenen Volumen erhältlich und decken so einen umfassenden Volumenbereich ab. Die Pipettenspitzen aus Polypropylen sind in verschiedenen Farben erhältlich und kostengünstig autoklavierbar.
Marke: Socorex™ 319.1000R
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Lose in Beuteln oder in Gestellen mit Deckel
- Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F
- Kompatibel mit anderen Spitzenmarken
Spezifikation
1000 μL | |
Autoclavable | |
Universal | |
Socorex&Trade;, Gilson™ |
Blau | |
Rack | |
Racked, 480/pk | |
PP (Polypropylen) |