Learn More
Socorex™ Polypropylen-Pipettenspitzen
Socorex™ Pipettenspitzen aus Polypropylen in vielen verschiedenen Volumen erhältlich und decken so einen umfassenden Volumenbereich ab. Die Pipettenspitzen aus Polypropylen sind in verschiedenen Farben erhältlich und kostengünstig autoklavierbar.
60.05 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Spitzenform | Universal |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Verpackung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Verpackung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10611304
|
Socorex™
312.05R |
Naturfarben | 5 ml | Im Gestell, 100/Pck. | Socorex™, Eppendorf™ |
72.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10171412
|
Socorex™
308.0350B |
Naturfarben | 350 μl | Beutel, 1000/Packung | Socorex™, Eppendorf™, Gilson™ |
60.05 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10447282
|
Socorex™
308.0350R |
Naturfarben | 350 μl | Im Gestell, 960/Pck. | Socorex™, Eppendorf™, Gilson™ |
117.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11763266
|
Socorex™
328.0200R |
Gelb | 200 μl | Im Gestell, 960/Pck. | Socorex™, Eppendorf™ |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
11783246
|
Socorex™
319.1000R |
Blau | 1000 μL | Racked, 480/pk | Socorex&Trade;, Gilson™ |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Lose in Beuteln oder in Gestellen mit Deckel
- Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F
- Kompatibel mit anderen Spitzenmarken
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Universal | |
Polypropylen |