Learn More
Socorex™ Polypropylen-Pipettenspitzen
Socorex™ Pipettenspitzen aus Polypropylen in vielen verschiedenen Volumen erhältlich und decken so einen umfassenden Volumenbereich ab. Die Pipettenspitzen aus Polypropylen sind in verschiedenen Farben erhältlich und kostengünstig autoklavierbar.
Marke: Socorex™ 312.05R
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Lose in Beuteln oder in Gestellen mit Deckel
- Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F
- Kompatibel mit anderen Spitzenmarken
Spezifikation
5 ml | |
Autoklavierbar | |
Universal | |
Socorex™, Eppendorf™ |
Naturfarben | |
Gestell | |
Im Gestell, 100/Pck. | |
Polypropylen |