Learn More
Socorex™ Polypropylen-Pipettenspitzen
Socorex™ Pipettenspitzen aus Polypropylen in vielen verschiedenen Volumen erhältlich und decken so einen umfassenden Volumenbereich ab. Die Pipettenspitzen aus Polypropylen sind in verschiedenen Farben erhältlich und kostengünstig autoklavierbar.
Marke: Socorex™ 308.0350B
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Lose in Beuteln oder in Gestellen mit Deckel
- Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F
- Kompatibel mit anderen Spitzenmarken
Spezifikation
350 μl | |
Autoklavierbar | |
Universal | |
Socorex™, Eppendorf™, Gilson™ |
Naturfarben | |
Großpackung | |
Beutel, 1000/Packung | |
Polypropylen |