Learn More
Kimble Chase™ Schraubverschlüsse aus Polypropylen, oben offen
959.00 CHF - 1160.00 CHF
Spezifikation
Material | Silikon, Polypropylen, PTFE |
---|---|
Septum | Rotes Silikon |
Menge | 1000/Packung |
Typ | Schraube |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11823033
|
Kimble Chase™
73812BL9425 |
Blau |
959.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11893033
|
Kimble Chase™
73813WH13425 |
Weiß |
1160.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Silikon, Polypropylen, PTFE | |
Rotes Silikon | |
1000/Packung | |
Schraube |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimble Chase™ Schraubverschlüsse aus Polypropylen, oben offen