Learn More
Kimble Chase™ Schraubverschlüsse aus Polypropylen, oben offen
Artikelnummer. 11893033
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11893033
Marke: Kimble Chase™ 73813WH13425
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Silikon, Polypropylen, PTFE
Vorgeschlitzt Ja
Septum Rotes Silikon
Menge 1000/Packung
Typ Schraube
Verschlussgröße 13-425