Learn More
Merck Netzfilter aus Polypropylen
Marke: Merck PP4509030
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Millipore Polypropylen-Filter bestehen aus 100 % reinem Polypropylen-Medium. Sie eignen sich ideal zur allgemeinen Klärung und Vorfiltration von Lösungsmitteln, deionisiertem Wasser und zur Entkeimung. Sie bieten auch eine breite thermische Kompatibilität. Die Vorfilter bieten eine hohe Partikelretention, eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit und einen niedrigen Druckabfall. Sie sind für die Filtration von organischen Lösungsmitteln konzipiert, können aber bei angemessener Benetzung mit Alkohol auch für die Filtration von wässrigen Lösungen verwendet werden.Merkmale und Vorteile:• Kompatibel mit aggressiven Lösungsmitteln • Vorfilter haben eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit Anwendungen: Allgemeine Vorfiltration und Klärung, geeignet für organische LösungsmittelSpezifikation
Weiß | |
45 μm | |
Netzfilter |
Polypropylen | |
Gehäuse 30Pack | |
90 mm |