Learn More
Merck Netzfilter aus Polypropylen
225.00 CHF - 880.00 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Typ Netzfilter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11723633
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
PP2514250
14 mm 25 μm
880.00 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10713291
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
PP2502500
25 mm 25 μm
225.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10297910
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
PP2504700
47 mm 25 μm
307.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10688081
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
PP4509030
90 mm 45 μm
348.00 CHF
30 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10792151
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
PP4504700
47 mm 45 μm
303.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. They are ideally suited for general clarifying and prefiltration applications including solvents, deionized water and bioburden reduction. They also provide broad thermal compatibility.The prefilters provide high particle retention, high dirt holding capacity and low pressure drop. They are designed for filtration of organic solvents, but they can also be used - once properly wetted with alcohol - for the filtration of aqueous solutions.Features & Benefits:•Compatible with aggressive solvents •Prefilters have high dirt-holding capacity Applications:General Prefiltration and Clarification, Suitable for Organic Solvents
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polypropylen
Netzfilter