Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schwimmende Gestelle aus Polypropylen für Mikrozentrifugenröhrchen
Diese Gestelle sind aus dampfautoklavierbarem Polypropylen geformt und sind für 400 ml- oder 1000 ml-Becher geeignet
47.80 CHF - 62.25 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Beschreibung | Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11777305
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18875-6401 |
Acht 1,5 ml Röhrchen | 400 ml Becher |
47.80 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11787305
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18875-6411 |
Zwanzig 1,5 ml Röhrchen | 1.000 ml Becher |
62.25 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Gestelle mit 8 oder 20 Positionen mit 10.8 mm-Bohrungen für 1.5 ml-Mikroröhrchen verfügbar
- Die Röhrchen bleiben vollständig in einen Becher eingetaucht, während die Oberseite über dem Gestell verbleibt
- Zum Entladen leicht gegen den Arbeitstisch drücken, bis die Beine diesen berühren, und die Röhrchen freigeben
- Die Gestelle sind 6.4 mm dick mit 19 mm langen Beinen und einem Mittelgriff
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | |
Polypropylen |