Learn More
Greiner Bio-One Mikropipettenspitzen aus Polypropylen
Für ein präzises Pipettieren kleinstmöglicher Flüssigkeitsvolumen konzipiert. Greiner Bio-One™ Mikropipettenspitzen aus Polypropylen bestechen dank ihrer geringen Größe durch ein geringes Totvolumen.
Marke: Greiner Bio-One 771289
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen für optimale Leistung und Passform
- Hohe Bruchfestigkeit und Formstabilität
- Temperaturbeständig bis +140 °C
- Free of heavy metals
- Erhältlich als Großpackung oder als praktisches Gestell
- Gemäß ISO 9001
Spezifikation
0.5 to 10 μL | |
Naturfarben | |
P10 Standard | |
Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ U10 |
Sterile | |
Autoclavable | |
4800/Packung | |
PP (Polypropylen) |