Learn More
Greiner Bio-One Mikropipettenspitzen aus Polypropylen
Für ein präzises Pipettieren kleinstmöglicher Flüssigkeitsvolumen konzipiert. Greiner Bio-One™ Mikropipettenspitzen aus Polypropylen bestechen dank ihrer geringen Größe durch ein geringes Totvolumen.
27.82 CHF - 1347.42 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 0.5 to 10 μL |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Modell | P10 Standard |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ U10 |
Produktcode | Marke | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10569822
|
Greiner Bio-One
771289 |
Sterile | 4800/Packung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10115201
|
Greiner Bio-One
771287 |
Nicht steril | 4800/Packung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10003261
|
Greiner Bio-One
771290 |
Nicht steril | 5000/Pack |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen für optimale Leistung und Passform
- Hohe Bruchfestigkeit und Formstabilität
- Temperaturbeständig bis +140 °C
- Free of heavy metals
- Erhältlich als Großpackung oder als praktisches Gestell
- Gemäß ISO 9001
Spezifikation
0.5 to 10 μL | |
Autoclavable | |
Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ U10 |
Naturfarben | |
P10 Standard | |
PP (Polypropylen) |