Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Richtungspfeil 45°, obere rechte Ecke, rot
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 830832
Additional Details : Gewicht : 0.09200kg
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Innen und Außen | |
1.501 mm | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |
Polypropylen | |
250 mm | |
250 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |