Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Richtungspfeil 45°, obere rechte Ecke, rot
ISO 7010-konformes Zeichen.
6.20 CHF - 20.85 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.501 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15614797
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
830829
100 mm 100 mm
6.20 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15624797
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
830830
148 mm 148 mm
9.70 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15634797
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
830831
200  mm 200 mm
11.05 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15644797
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
830832
250  mm 250 mm
14.95 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15654797
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
830834
315 mm 315 mm
15.35 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15664797
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
830835
400 mm 400 mm
20.85 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Innen und Außen
-40 °C bis 120 °C
Global
Polypropylen
1.501 mm
Quadratisch
Weiß auf Rot