Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Richtungspfeil 45°, obere rechte Ecke, rot
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 830829
Additional Details : Gewicht : 0.01400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15614797
  • 6.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Innen und Außen
1.501 mm
-40 °C bis 120 °C
Global
Polypropylen
100 mm
100 mm
Quadratisch
Weiß auf Rot