Learn More
RETSCH Schwerkraftdeckel aus Polypropylen
Marke: RETSCH 02.107.0308
Additional Details : Gewicht : 0.53000kg
Beschreibung
Optionaler Schwerkraftdeckel für automatische MahlraumreduktionTyp: Schwerkraftdeckel mit Überströmkanälen für Mahlbehälter aus Glas oder Stahl
Spezifikation
Schwerkraftdeckel | |
Schwerkraftdeckel | |
Für Mahlbehälter aus Glas oder Edelstahl | |
Polypropylen |