Learn More
RETSCH Schwerkraftdeckel aus Polypropylen
206.00 CHF - 384.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schwerkraftdeckel |
---|---|
Verschlusstyp | Schwerkraftdeckel |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10084981
|
RETSCH
02.107.0323 |
Für autoklavierbare Kunststoff- oder Polypropylen-Mahlbehälter |
384.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10340632
|
RETSCH
02.107.0308 |
Für Mahlbehälter aus Glas oder Edelstahl |
352.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10379601
|
RETSCH
02.107.0328 |
Für GRINDOMIX GM 200 |
206.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10045081
|
RETSCH
02.107.0327 |
Für Mahlbehälter aus autoklavierbarem Kunststoff oder Polypropylen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Optionaler Schwerkraftdeckel für automatische MahlraumreduktionTyp: Schwerkraftdeckel mit Überströmkanälen für Mahlbehälter aus autoklavierbarem Kunststoff oder PP
Spezifikation
Schwerkraftdeckel | |
Schwerkraftdeckel | |
Polypropylen |