Learn More
Cole-Parmer™ Filz-Filterbeutel aus Polypropylen
Glasiert, um die Glasfasermigration zu minimieren. Diese Beutel eignen sich ideal für die allgemeine Filtration.
Marke: Cole-Parmer™ 01516-12
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Jeder Beutel misst 4 Zoll im Durchmesser
- Die 10 Zoll langen Beutel haben eine Oberfläche von 0.75 Fuß2
Spezifikation
20 GPM | |
200 μm | |
10 Zoll |
Polypropylen | |
Filz-Filterbeutel aus Polypropylen | |
25,4 cm |