Learn More
Cole-Parmer™ Filz-Filterbeutel aus Polypropylen
Glasiert, um die Glasfasermigration zu minimieren. Diese Beutel eignen sich ideal für die allgemeine Filtration.
9.25 CHF - 9.55 CHF
Spezifikation
Flussrate 20 GPM
Material Polypropylen
Typ Filz-Filterbeutel aus Polypropylen
Länge (angloamerikanisch) 10 Zoll
Länge (metrisch) 25,4 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11775409
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
01516-08
50 μm
9.55 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11755409
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
01516-10
100 μm
9.55 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11765409
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
01516-12
200 μm
9.25 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Jeder Beutel misst 4 Zoll im Durchmesser
  • Die 10 Zoll langen Beutel haben eine Oberfläche von 0.75 Fuß2
Spezifikation
Spezifikation
20 GPM
Filz-Filterbeutel aus Polypropylen
25,4 cm
Polypropylen
10 Zoll