missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semadeni™ Einwegspritzen aus Polypropylen

Mit Luer-Lock-Adaptern.

Marke:  Semadeni™ 1957

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12663948

  • 57.13 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Three-piece design
  • With black silicone gasket
  • Available in 5, 10 and 20 mL volumes
  • Manufactured from polypropylene (PP)
Spezifikation

Spezifikation

Three-piece
Yes
5 mL
Yes
Black silicone gasket
100/Pk.
Luer
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote