Learn More
Semadeni™ Einwegspritzen aus Polypropylen
Mit Luer-Lock-Adaptern.
Marke:  Semadeni™ 1961
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12616229
  • 52.58 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Three-piece design
  • With black silicone gasket
  • Available in 5, 10 and 20 mL volumes
  • Manufactured from polypropylene (PP)
Spezifikation
Spezifikation
Three-piece
Yes
20 mL
Yes
Black silicone gasket
50/Pk.
Luer