Learn More
Semadeni™ Einwegspritzen aus Polypropylen
Mit Luer-Lock-Adaptern.
Marke: Semadeni™ 1959
Additional Details : Gewicht : 0.88200kg
Beschreibung
- Dreiteilige Konstruktion
- Mit schwarzer Silikondichtung
- Erhältlich in den Volumen 5, 10 und 20 ml
- Hergestellt aus Polypropylen (PP)
Spezifikation
Polypropylene | |
Schwarze Silikondichtung | |
100/Packung | |
Luer-Anschluss |
Dreiteilig | |
Ja | |
10 ml | |
Ja |