Learn More
Eppendorf 384-Deepwell Platte aus Polypropylen, konischer Boden
LoBind, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
Marke: Eppendorf 0030522109
456.00 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "22546" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.59100kg
Beschreibung
Eppendorf setzt mit dem RecoverMax Well Design neue Massstäbe bei Deep Well Platten. Die neue Well Geometrie erlaubt schnelles Pipettieren, Mixen und Zentrifugieren der Proben. Dadurch lassen sich sowohl manuelle wie automatisierte Arbeitsabläufe verkürzen. Die farbigen Rahmen mit alpahnumerischer Beschriftung erleichtern die Orientierung - machen die Arbeit schnell und sicher.Die Platten sind in Standard, Steril, DNA und Protein LoBind Qualität und in vier verschiedenen Volumina verfügbar. Einfache Stapelbarkeit, diverse Verschlussoptionen, hohe Chemikalienresistenz und Temperaturbeständigkeit eröffnen ein breites Einsatzgebiet.
Die Platten entsprechen den Anforderungen nach SBS1, EN ISO 9001 und EN ISO 13485. Chargenspezifische Zertifikate sind unter www.eppendorf.de/zertifikate abrufbar.
1 Society for Biomolecular Screening
Grosspackungen á 120 Platten auf Anfrage!
Beschreibung: Steril
Farbe: Weiss
Spezifikation
Steril | |
16 x 24 | |
Polypropylen | |
Steril |
Standard | |
Autoklavierbar | |
384 | |
V |