Learn More
Eppendorf 384-Deepwell Platte aus Polypropylen, konischer Boden
LoBind, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
494.00 CHF - 1535.00 CHF
Spezifikation
Format Standard
Array 16 x 24
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Wellform V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zertifiziert Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zertifiziert Preis Menge & Verfügbarkeit  
10658643
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
0030525108
PCR-frei
1340.00 CHF
120 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10043672
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
0030521102
PCR-frei
494.00 CHF
40 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10581874
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
0030526104
Steril
1535.00 CHF
120 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10673893
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
0030522109
Steril
570.00 CHF
40 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Eppendorf Mikrotiterplatten aus Polypropylen verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt. Die neuen Platten aus Polypropylen erfüllen alle geltenden SBS-, IVD-, EN ISO 9001/2/3- und EN 13485-Richtlinien.
  • Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
  • Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
  • LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
  • LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
  • LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
  • Autoklavierbar
  • Geprüfte Verwendbarkeit für Automatikanwendungen
  • Gemäß SBS-Norm
  • Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Polypropylen
V
16 x 24
384