Learn More
Semadeni™ Polypropylen-Messbecher
Hervorragend geeignet zur Aufbewahrung sowie zum Mischen oder Ausgießen von Flüssigkeiten im Labor. Semadeni™ Farbcodierte Kunststoffbecher werden aus strapazierfähigem Polypropylen hergestellt.
Marke: Semadeni™ 8613
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Translucent colors
- 30mL capacity
- Graduated
- Optional LDPE lids available for purchase
Spezifikation
Green | |
Polypropylene | |
Beaker | |
Yes |
30 mL | |
Suitable as dosing or laboratory beakers | |
Single-use |