Learn More
Semadeni™ Polypropylen-Messbecher
Hervorragend geeignet zur Aufbewahrung sowie zum Mischen oder Ausgießen von Flüssigkeiten im Labor. Semadeni™ Farbcodierte Kunststoffbecher werden aus strapazierfähigem Polypropylen hergestellt.
10.50 CHF - 34.35 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
---|---|
Material | Polypropylen |
Typ | Becher |
Einwegprodukt | Ja |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11767192
|
Semadeni™
8612 |
Blau |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11793835
|
Semadeni™
8609 |
Naturfarben |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15829465
|
Semadeni™
8613 |
Green |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11777192
|
Semadeni™
3711 |
Grün |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Durchscheinende Farben
- 30 ml Kapazität
- Graduiert
- Deckel aus LDPE sind separat erhältlich
Spezifikation
30 ml | |
Becher | |
Ja |
Polypropylen | |
Ja |