Learn More
Magnetrührstab aus PTFE
Rührstäbe für das Rühren kleiner Volumina haben facettenreiche, mehrkantige Oberflächen, die für mehr zusätzliche Verwirbelungen als ähnlich große glatte Zylinder.
Marke: Bel Art Products F37120-0050
9.93 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01080kg
Beschreibung
- Nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
- Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
- Autoklaviersicher
Spezifikation
8 mm | |
0.31 Zoll | |
Weiß | |
Alnico-Magnet | |
ISO 9001:2008 | |
Polygonal |
2 Zoll | |
50 x 08 mm | |
Je 1 | |
Ja | |
50 mm |