Learn More
Velp Scientifica™ Flasche aus Polyethylen
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung im Rotax6.8 Überkopf-Mischer
- Hergestellt aus Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ROTAX |
| Typ | Flasche |