Learn More
Corning™ Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat mit Tauchschlauch, männlicher Luer-Lock, steril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15844747 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
2 l
3 l
Durchmesser (metrisch) Verschluss:
33 mm
38 mm
48 mm
70 mm
Enthält:
0,2μm Entlüftung, 1/4 in. Eintauchrohr, Luer-Lock-Abtrennung
0,2 μm-Belüftung, 1/8 Zoll-Tauchschlauch, Luer-Lock-Stecker
1/4 Zoll-Tauchschlauch, Luer-Lock-Stecker, Schnellkupplung
Belüftung, 1/8 Zoll-Tauchschlauch, Graduierungen
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Verschluss Enthält unitSize
15844747 125 mL 33 mm Belüftung, 1/8 Zoll-Tauchschlauch, Graduierungen 6 Stück
15884655 250 ml 38 mm 0,2 μm-Belüftung, 1/8 Zoll-Tauchschlauch, Luer-Lock-Stecker 4 Stück
15551621 2 l 48 mm 0,2μm Entlüftung, 1/4 in. Eintauchrohr, Luer-Lock-Abtrennung 2 Stück
17780688 3 l 70 mm 1/4 Zoll-Tauchschlauch, Luer-Lock-Stecker, Schnellkupplung 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15844747 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 11405
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimale Sichtbarkeit und Haltbarkeit
Die Erlenmeyerkolben im geschlossenen Corning™ System erhöhen die Produktivität Ihrer Schüttelkulturvorgänge beim Hinzufügen oder Entfernen von Medium und Zellen. Der Kolben besteht aus optisch klarem Polycarbonat und hat eine anmontierte aseptische Transferkappe. Das Gerät ist durch Gammastrahlung sterilisiert und ist nicht-pyrogenisch und RNase-/DNase-frei.
Kolben:
  • Hergestellt aus Polycarbonat: Konform mit USP Klasse VI
  • Eingegossene Graduierungen für höhere Genauigkeit (+/-5 %)
Aseptische Transferkappe:
  • Chemisch beständige, heißsiegelfähige, wärmeabdichtbare, flexible Schläuche, 1/8” ID, 1/4” AD
  • Luer-Lock-Stecker, Schnellkupplung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 4,2 oz.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) Verschluss 33 mm
Kapazität (metrisch) 125 mL
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schüttelkulturen
Enthält Belüftung, 1/8 Zoll-Tauchschlauch, Graduierungen
Einwegprodukt Ja
Mouth Style Schraubgewinde
Sterilität Gammabestrahlt
Verschlusstyp Aseptische Transferkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.