Learn More
Heidolph™ PolyBlock für 3 x 28 mm Reagenzfläschchen
Artikelnummer. 11302773 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
StarFish Arbeitsplatz für Mehrfachexperimente
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11302773 StarFish Arbeitsplatz für Mehrfachexperimente 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11302773 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5058002500
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PolyBlock mit drei 28 mm-Reagenzfläschchen für die Verwendung mit dem StarFish Arbeitsplatz für Mehrfachexperimente.
Neben der StarFish Grundplatte gehören die PolyBlocks zu den Grundelementen des gesamten StarFish Arbeitsplatzes. Die PolyBlocks sind Befestigungssegmente, die für Reaktionsgefäße unterschiedlicher Größe (bis zu 5 verschiedene Einsätze pro StarFish System) kombiniert werden können.
  • Das chemisch beständige Befestigungssegment fasst bis zu 3 Reagenzgefäße mit einem Durchmesser von 28 mm
  • Segment ist für Heiztemperaturen bis 260 °C geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) StarFish Arbeitsplatz für Mehrfachexperimente
Aufnahmevermögen 3 x 28 mm Reagenzfläschchen
Material Aluminium