Learn More
Novus Biologicals™ POLD3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18347048 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18347048 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18347048 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00010714T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Cell Cycle and Replication
Ziel POLD3
Synonym DNA polymerase delta subunit 3, DNA polymerase delta subunit p66, DNA polymerase delta, subunit 3, KIAA0039MGC119643, MGC119642, P66, P68, polymerase (DNA directed), delta 3, polymerase (DNA-directed), delta 3, accessory subunit
Gensymbol POLD3